Läs mer
Buerkle™ Skrapor för industrin
Produktkod. 11961471 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk):
205 mm
250 mm
Bredd (metrisk):
75 mm
110 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11961471 205 mm 75 mm Varje
10640565 250 mm 110 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11961471 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 83004001
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Använd dessa skopor för läkemedel, bioteknik, livsmedel och drycker, kemi, industri, jordbruk, provtagning och veterinära tillämpningar. Buerkle™ Polypropenskrapor finns i en mängd olika former och storlekar med olika tillsatser för olika applikationer.
  • Antistatisk
  • Polypropen har hög motståndskraft mot kemikalier och temperaturer
  • Skopor är okrossbara, lätta att rengöra och lätta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skrapa
Typ av handtag Fast
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grön
För användning med (applikation) För industrin
Längd (metrisk) 205 mm
Material Polypropen
Stil En stycke
Bredd (metrisk) 75 mm