Läs mer
Cole-Parmer™ Polypropylene Screen Disc
Produktkod. 11777113 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Porstorlek:
149 μm
500 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11777113
Brand: Cole-Parmer™ 0663563
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Material Polypropylene
Porstorlek 500 μm
Kvantitet 10Pack
Tjocklek (metrisk) 610 μm
Typ Screen Disc
Diameter (metrisk) 55 mm