Läs mer
Cole-Parmer™ Polypropylene Screen Disc
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Porstorlek:
149 μm
500 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropylene |
| Porstorlek | 149 μm |
| Kvantitet | 10Pack |
| Tjocklek (metrisk) | 149 μm |
| Typ | Screen Disc |
| Diameter (metrisk) | 55 mm |