Läs mer
Cole-Parmer™ Spectra/Mesh Skärmskivor och ark
Produktkod. 11741453 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Porstorlek:
149μ m
500μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. 11741453
Brand: Cole-Parmer™ 0663044
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spectra/Mesh Skärmskivor och ark finns i fyra materialalternativ för att säkerställa kemikalie- och applikationskompatibilitet.
  • Det finns fyra materialalternativ att välja mellan: polypropen, nylon, PEEK , och 304 rostfritt stål.
  • Nylonnätet filtrerar bort partiklar ner till 8μ m.
    • Dessa är idealiska för finare makrofiltreringsbehov och är lämpliga med alla vattenlösningar.
  • Polypropen (PP) mesh ger styrka och stabilitet, samtidigt som det är resistent mot de flesta syror, alkalier och alkoholer.
    • Dessa skärmar är autoklaverbara.
  • De PEEK Mesh håller sin form och har överlägsen kemisk resistens.
    • Dessa är idealiska för allmän filtrering, är resistenta mot sura och alkaliska lösningar och har temperaturstabilitet upp till 250 °C.
  • De vävda skivorna eller arken av rostfritt stål i 304 rostfritt stål är idealiska för applikationer med högt differentialtryck eftersom de är hållbara och har extra styrka.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Porstorlek 500μ m
Kvantitet 3 Pk.
Tjocklek (metrisk) 610μ m
Typ Skärmblad
Mått (L x B) 30 x 30 cm
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 11,8 tum
Bredd (metrisk) 30 cm