Läs mer
Brand™ Skruvlock för mikrorör
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Tillverkad av polypropen med silikontätning.
- Finns i en mängd olika färger.
- Temperaturområde:– 196 till 121 °C.
- Autoklaverbar;
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skruvlock med silikontätning |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | Bulk skruvlock mikrorör 0,5 till 2 mL |