Läs mer
Brand™ Skruvlock för mikrorör
Produktkod. 10797041 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10797041
Brand: Brand™ 780743
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen med silikontätning. BRAND™ Skruvlock för mikrorör finns i en mängd olika färger. För användning vid temperaturer mellan– 196 till 121 °C. Autoklaverbar.
  • Tillverkad av polypropen med silikontätning.
  • Finns i en mängd olika färger.
  • Temperaturområde:– 196 till 121 °C.
  • Autoklaverbar;
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skruvlock med silikontätning
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Färg Klart
För användning med (utrustning) Bulk skruvlock mikrorör 0,5 till 2 mL