Läs mer
Menshen™ Polypropylene Screw Caps Wide Neck, Blue
Certifikat och efterlevnad:
DIN 45
DIN 54
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Blue
- For 500-1000ml bottle
- PP
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blue |
| Material | Polypropylene |
| Antal per förpackning | 1 Each |
| Kvantitet | 1 Each |
| Skruvfärg | Blue |
| Skruvmaterial | Polypropylene |
| Stängningsfärg | Blue |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 45 |
| Produkttyp | Screw Cap |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| Visa mer |