Läs mer
BRAND™ Skruvlock av polypropen
Handla allt Brand Produkter
Produkttyp:
Skruvlock
Trådstorlek (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 54
GL 80
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av polypropen.
- Ersättnings- och reservskruvlock för laboratorieflaskor finns i en mängd olika storlekar.
- Hällringar säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 10 förpackning |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 25 |
| Certifierad | Ja |
| Halsfinish | 22 mm |
| Produkttyp | Skruvlock |
| För användning med (utrustning) | För användning med laboratorieflaskor |