Läs mer
JG Finneran Associates™ Skruvlock av polypropen
Produktkod. 12452900
Färg:
Rött
Svart
Stängningsstorlek:
10-425
13-425
8-425
Typ:
Ofodrad solid toppskruvlock
Skruvlock
Stort skruvlock med öppet hål
Öppna övre skruvlock
missing translation for 'unitSize'
Paket med 1000
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Product Code. 12452900
missing translation for 'mfr': JG Finneran Associates™ 531008R
Only null left
Specifications
Färg Rött
Material Polypropen
Septum Gjuten
Stil Stor skruv med öppet hål
Kvantitet 1000 Pk.
Typ Skruvlock
Stängningsstorlek 8-425
För användning med (utrustning) Shimadzu med fläns, Dramflaskor