Läs mer
JG Finneran Associates™ Skruvlock av polypropen
Färg:
Rött
Svart
Stängningsstorlek:
10-425
13-425
8-425
Typ:
Ofodrad solid toppskruvlock
Skruvlock
Stort skruvlock med öppet hål
Öppna övre skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Linerless |
| Färg | Svart |
| Material | Polypropen |
| Septum | Gjuten |
| Stil | WISP stil |
| Kvantitet | 1000 Pk. |
| Typ | Ofodrad solid toppskruvlock |
| Stängningsstorlek | 13-425 |
| För användning med (utrustning) | Autosamplare |