Läs mer
Macherey-Nagel™ Skruvlock av polypropen med hål
Produktkod. 15914880 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15914880 Vitt Paket med 100
1 options
Produktkod. 15914880 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 702113
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
Skruvförslutningar av polypropen för provförvaring med en analytiskt ren silikon/PTFE-septum som är ordentligt ansluten till locket.
  • Stängd topp
  • Vitt
  • Med silikon/blå PTFE förmonterad septa
Specifikationer
Beskrivning Skruvlock med silikon PTFE Septa
Färg Vitt
Material Polypropen
Septum Vit silikon/blå PTFE
För användning med (applikation) Provförvaring
Temperaturområde (metriskt) Temp. Motstånd Septa -60 °C upp till 200 °C - Dock endast PP-lock upp till 120 °C/Analytisk renhet - Hög
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm (Septa)
Produkttyp Skruvlock