Läs mer
Macherey-Nagel™ Skruvlock av polypropen med hål
Produktkod. 12725232 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12725232 Klart Varje
1 options
Produktkod. 12725232 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 702082
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
Polypropenförslutningar med rött gummi/FEP-septum för rutinanalys och ett rimligt pris-prestanda-förhållande. Enkel och säker nålpenetration. Kompatibel med Agilent , Knauer autosamplare och GC/HPLC-applikationer.
  • Grön färg
  • Rött gummi/färglöst FEP septum
  • För GC- och HPLC-applikationer
  • Förmonterad
Specifikationer
Färg (sigill) Rött gummi/Färglös FEP
Beskrivning PP skruvlock med hål och förmonterad septa
Färg Klart
Material Polypropen
Septum Rött gummi/Färglös FEP
För användning med (applikation) GC och HPLC
Temperaturområde (metriskt) Temp. Motstånd -40 °C upp till 110 °C/Analytisk renhet - Medium/Medium Svår att penetrera/Medium Återförslutningsbarhet
För användning med (utrustning) Agilent och Knauer Autosamplare
Produkttyp Skruvlock