Läs mer
Cytiva Skruvlock av polypropen GL45 Kit
Produktkod. 11350192 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Material:
Polypropen, EPDM
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11350192 Polypropen, EPDM Varje
1 options
Produktkod. 11350192 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 11000410
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att säkra behållare. Cytiva Skruvlock av polypropen GL45 Kit levereras med skruvlock och lockmembran.
  • Satsen innehåller 1 x Skruvlock 1 x Cap-membran
  • Membranet ska inte användas när man arbetar med organiskt lösningsmedel.
  • Lock: polypropen (PP)
  • Membran: Etylenpropylendien (EPDM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lock
Material Polypropen, EPDM
Inkluderar Skruvlock, Cap-membran
Kvantitet 1 Kit