Läs mer
Pyrex™ Skruvgängade kopplingar av polypropen
Produktkod. 11383434
Change view
Material:
Viton
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11383434 Viton Paket med 10
1 options
Produktkod. 11383434 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer 4510/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    983.99 SEK
    723.57 SEK / Paket med 10
    Save 260.42 SEK
    26% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fästs enkelt på glas med flexibla slangar. Pyrex™ Skruvgängade kopplingar av polypropen tål temperaturer upp till 140 °C
  • För användning med glasvaror tillverkade av SciLabware Ltd med 13 mm skruvgängade inlopp och utlopp
  • Gör det möjligt att fästa en gummislang med 9 mm hål och flexibla slangar på glaset enkelt och säkert
  • Omfatta Viton O-ringar
  • Max. Temperatur: 140 °C
Specifikationer
Material Viton
För användning med 9 mm hål
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (engelska) 284 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 140 °C
Produkttyp Slangkoppling