Läs mer
BRAND™ Separertratt av polypropen
Produktkod. 10383511 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10383511 500 ml Varje
1 options
Produktkod. 10383511 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 140006
I lager
Separertratt av polypropen inkluderar ett skruvlock av polypropen och en speciell konisk PTFE-avstängningskran.
  • Hög tydlighet för observation av innehåll
  • Med PP-skruvlock och speciell konisk PTFE-avstängningskran med fasthållningsanordning
  • Autoklaverbar (121 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Polypropen
Inkluderar PP Skruvlock
Kran PTFE
Produkttyp Tratt