Läs mer
Brand™ Separertrattar av polypropen med skruvlock och kran
Produktkod. 10343561 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10343561
Brand: Brand™ 140007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för hög klarhet för att underlätta observation av innehållet.
  • Med skruvlock av polypropen
  • Med speciell konisk PTFE-avstängningskran med fasthållningsanordning
  • Autoklaverbar till 121 °C
  • Säljs styckvis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Inkluderar Skruvlock och kran
Kvantitet 1/Pk.
Produkttyp Separeringstratt