Läs mer
Brand™ Separertrattar av polypropen med skruvlock och kran
Produktkod. 10547271 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10547271 250 ml Varje
10343561 1000 ml Varje
10028380 125 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10547271 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 140005
Beräknad leverans: 08-12-2026
Tillverkad av polypropen för hög klarhet för att underlätta observation av innehållet.
  • Med skruvlock av polypropen
  • Med speciell konisk PTFE-avstängningskran med fasthållningsanordning
  • Autoklaverbar till 121 °C
  • Säljs styckvis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Inkluderar Skruvlock och kran
Kvantitet 1/Pk.
Produkttyp Separeringstratt