Läs mer
Polypropylene sheet, 6.36mm (0.25in) thick
Produktkod. 15432187
Change view
Kvantitet:
300 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432187 300 x 300 mm Varje
1 options
Produktkod. 15432187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045174.HB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 9003-07-0 | (C3H6)n | 354.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polypropylene sheet
Namnnotering 6.36mm (0.25 in.) thick
CAS 9003-07-0
Molekylformel (C3H6)n
MDL-nummer MFCD00084447
Synonym oxiranedodecanoic acid, 3-octyl-, cis, 12-2s,3r-3-octyloxiran-2-yl dodecanoic acid, polypropylene, 2-oxiranedodecanoic acid, 3-octyl-, 2r,3s-rel, oxiranedodecanoic acid, 3-octyl-, 2r,3s-rel, 3beta-octyloxirane-2beta-dodecanoic acid, 12-3-octyl-2-oxiranyl dodecanoic acid #, special for nanometer polypropylene pipe material
Kvantitet 300 x 300 mm
InChI-nyckel NSYDMBURIUSUDH-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(-*)C-*
IUPAC-namn 12-[(2S,3R)-3-octyloxiran-2-yl]dodecanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 354.58
PubChem CID 76958
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.