Läs mer
Fisherbrand™ Slide Mailer i polypropen med 2 ställen
Produktkod. 11745088 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Bredd (metrisk) Exteriör:
68 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Bredd (metrisk) Exteriör Förpackningsstorlek
11745088 68 mm Paket med 25
1 options
Produktkod. 11745088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00 SEK
    120.82 SEK / Paket med 25
    Save 21.18 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara eller skicka två standardbilder med tillförsikt. Slide Mailer i polypropen med två ställen har skåror sida vid sida i ett robust polypropenskal. Stora, lätta att säkra tryckknappar ger säker förvaring. Engångsposter finns i en mängd olika färger för enkel kodning.
  • Skydd håller två standardglas: 1 x 3 tum eller 25 x 75 mm
  • Stora, lätta snäpplock säkerställer att objektglasen sitter säkert i försändelsen
  • Sliderna ligger plant i separata kanaler för att undvika glidkontakt eller förskjutning
  • Olika färger för enkel kodning
  • 25 engångsförsändelser per förpackning
Specifikationer
Bredd (metrisk) Exteriör 68 mm
Längd (engelska) Exteriör 3,7 tum
Bredd (engelska) Exteriör 2,7 tum
Längd (metrisk) Exteriör 93 mm
För användning med (utrustning) Standardobjektglas för mikroskop
Färg Diverse
Höjd (engelska) Exteriör 0,2 tum
Typ Slide Mailer
Höjd (metrisk) Exteriör 5 mm
Mått (LxBxH) 3,7 x 2,7 x 0,2 tum (93 x 68 x 5 mm)
Kapacitet 2 diabilder