Läs mer
Sampling Systems™ Spadar av polypropen
Handla allt Sampling Systems Produkter
Bredd (metrisk):
270 mm
330 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hygienisk design i ett stycke
- Kemikaliebeständig
- Finns i två bredder, 270 eller 330 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Skotta |
| Bredd (metrisk) | 330 mm |
| Material | Polypropen |
| Längd (metrisk) | 1100 mm |