Läs mer
Sampling Systems™ Spadar av polypropen
Produktkod. 15899501 Handla allt Sampling Systems Produkter
Bredd (metrisk):
270 mm
330 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15899501
Brand: Sampling Systems™ 8228P27
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett lätt men ändå robust alternativ för hantering av material.
  • Hygienisk design i ett stycke
  • Kemikaliebeständig
  • Finns i två bredder, 270 eller 330 mm
Specifikationer
Färg Vitt
Produkttyp Skotta
Bredd (metrisk) 270 mm
Material Polypropen
Längd (metrisk) 1100 mm