Läs mer
Brady™ Polypropenavstängning för stickproppsanslutningar
Produktkod. 10587234 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10587234 1 st Varje
1 options
Produktkod. 10587234 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 065675
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna polypropenavstängning för anslutningar är mycket effektiv mot obehörig eller felaktig användning av elektrisk utrustning.
  • Speciellt utvecklad för att säkra alla typer av pluggar.
Specifikationer
Produkttyp Plug Lockout
Färg Rött
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Beskrivning Spärranordningar för stickanslutningar - Stora
Mått (D x B x H) 75.95 x 177.8 x 117.1 mm
Mått (L x B) 178 x 117 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 4,61 tum.
Höjd (metrisk) 117.1 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 7 tum
Bredd (metrisk) 177.8 mm