Läs mer
Biodesign™ Silhållare av polypropen
Beskrivning
Tillbehör Hållare i polypropylen (2 delar) med justerbar metallspännare eller filtreringsenheter, typ A borosilikatglas med filterstöd i rostfritt stål och aluminiumklämma eller komplett polysulfonfiltreringsenhet typ B med polypropylenfilterstöd finns tillgängliga. Båda filtreringsenheterna har en kapacitet på 300 ml och är autoklaverbara och återanvändbara. Använd ark och rullar med sikthållare och cirklar med filtreringsenheter för att hålla säkert vid bearbetning av prover.
- En ren nylonprodukt som är biologiskt inert, resistent mot de flesta sura eller basiska förhållanden och många lösningsmedel
- Autoklaverbar och kan tvättas och återanvändas upprepade gånger
- Snabb insamling av vävnadsodlingsceller utan centrifugering
- Isolering av specifika celltyper från ett dissocierat vävnadsprov, vilket tillåter endast en enda celltyp att passera igenom
- Separation av celler av olika storlek från en blandning av celltyper
- Koncentration och isolering av celler från en bioreaktor
- Förfilter för att förhindra igensättning av slutfiltret
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | Varje |
| Typ | Silhållare |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Cellmicrosieves |
| Inkluderar | Justerbar metallspännare |
| Diameter (metrisk) Yttre | 254 mm |