Läs mer
Fisherbrand™ Objektglasförsändelser av polypropenmikroskop
Produktkod. 11714316 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Bredd (metrisk) Exteriör:
19 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Bredd (metrisk) Exteriör Förpackningsstorlek
11714316 19 mm Paket med 25
1 options
Produktkod. 11714316
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll objektglasen säkra och fria från skador. Objektglasförsändelser av polypropenmikroskop har kanalslitsar för att förhindra brott.
  • Polypropenbehållare rymmer fem standardglas (25 x 75 mm och 1 x 3 tum)
  • Innerväggen har slitsade kanaler för att hålla bilderna åtskilda och för att göra borttagningen enklare
  • Locket stängs säkert för att hålla objektglasen säkra.
  • Paket om 25
  • Poster med sidoöppning mäter 81 x 19 x 31 mm
  • Disponibel
Specifikationer
Kvantitet 25 Pk.
Bredd (metrisk) Exteriör 19 mm
Längd (engelska) Exteriör 3,2 tum.
Bredd (engelska) Exteriör 0,7 tum
Inkluderar Slitsade kanaler
Längd (metrisk) Exteriör 81 mm
Färg Naturlig
Höjd (engelska) Exteriör 1,2 tum
Typ Slide Mailer
Höjd (metrisk) Exteriör 31 mm
Mått (LxBxH) 81 x 19 x 31 mm
Kapacitet 5 diabilder