Läs mer
Cole-Parmer™ Engångsspatel av polypropen, ogenomskinlig
Produktkod. 11989698 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (metrisk):
140 mm
222 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11989698 222 mm Paket med 300
11755219 140 mm Paket med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11989698 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0626512
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska korskontaminering med dessa engångsspadar av polypropen. Engångsspadar av polypropen är idealiska för överföring, insamling och manipulation av kemiskt och biologiskt material. Spatlar har både en skopände och en spatelände.
  • Engångsspadar av polypropen (PP).
  • Använd som spatel, rörstav eller polis
  • Den konturerade änden är splittringsbeständig även när den utsätts för flytande kväve
  • Flexibel nog att passa i många små behållare för att skrapa eller samla prover
  • Ihålig kärna minskar värme- och kylöverföring
  • Kan användas med utspädda syror och baser
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Kvantitet 300 Pk.
Färg Ogenomskinlig
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Spatel
För användning med (applikation) För överföring, insamling och hantering av kemiskt och biologiskt material, som används med utspädda syror och baser, minska korskontamineringen
Material Polypropen
Längd (metrisk) 222 mm