Läs mer
Cole-Parmer™ Engångsspatel av polypropen, ogenomskinlig
Produktkod. p-8000599 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
140 mm
222 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. 11755219
Brand: Cole-Parmer™ 0626514
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska korskontaminering med dessa engångsspadar av polypropen. Engångsspadar av polypropen är idealiska för överföring, insamling och manipulation av kemiskt och biologiskt material. Spatlar har både en skopände och en spatelände.
  • Engångsspadar av polypropen (PP).
  • Använd som spatel, rörstav eller polis
  • Den konturerade änden är splittringsbeständig även när den utsätts för flytande kväve
  • Flexibel nog att passa i många små behållare för att skrapa eller samla prover
  • Ihålig kärna minskar värme- och kylöverföring
  • Kan användas med utspädda syror och baser
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Kvantitet 300 Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Scoop End, Spatel End
Färg Ogenomskinlig
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Spatel
För användning med (applikation) För överföring, insamling och hantering av kemiskt och biologiskt material, som används med utspädda syror och baser, minska korskontamineringen
Material Polypropen
Längd (metrisk) 140 mm