Läs mer
Wheaton™ Flaska med snäppring av polypropen
Produktkod. 11754189 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11754189
Brand: Wheaton™ W225187
Bara null kvar
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Polypropen
Volym (metrisk) 0.5 mL
Inkluderar Snäpplock/krymptätning
Antal per förpackning 1000
Basstil Konisk
Stängningsmaterial Aluminium, plast
Förslutningstyp Crimptätning eller snäpplock
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 1000 Pk.
Stängningsstorlek 11 mm