Läs mer
Chemsplash Strumpor av polypropen (par) Elastiska vid öppning
Beskrivning
40GSM polypropenstövel
- 40GSM polypropenmaterial
- Resår vid öppning
- 36 x 18 cm
- 10 par/förpackning
- PFAS-fri
Beskrivning: Denna produkt är designad för användning i BRC-godkända arbetsområden och läkemedelsindustrin. Tillverkad av 40GSM polypropenmaterial, den har en elastisk öppning för en säker passform. Storleken är 36 x 18 cm med 10 par per förpackning. Denna stövel är PFAS-fri och garanterar säkerhet och överensstämmelse med industristandarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Universal |
| Material | Polypropen |
| Latexfri | Ja |
| Beläggning | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutningstyp | Elastisk fotled |
| Sula Typ | Vanlig |
| Mått (L x B) | 36 x 18 cm |
| Visa mer |