Läs mer
BRAND™ Spatel av polypropen
Produktkod. 11824070 Handla allt Brand Produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Längd (metrisk):
245 mm
Pakningsstørrelse:
Paket med 10
Artikelnummer. Längd (metrisk) unitSize
11824070 245 mm Paket med 10
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11824070 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 136110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Ändarna är formade på olika sätt för att möjliggöra olika applikationer. Polypropenkonstruktion.
  • Polypropenkonstruktion
  • Ändarna är formade på olika sätt. Cirka 15 mmW
  • Mått: 6 mm dia. x 245 mmL
  • Levereras i förpackningar om 10 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 6 mm
Längd (metrisk) 245 mm
Material Polypropen
Kvantitet 10/Pk.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.