Läs mer
Fisherbrand™ Polypropenkulor för badkar
Produktkod. 17591876 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Produktkod. Material
17591876 Polypropen
1 options
Produktkod. 17591876
Beräknad leverans: 10-12-2026
Ett användbart alternativ till ett lock, dessa sfärer minimerar avdunstning och värmeförlust samtidigt som de ger enkel åtkomst till kärl i badet.
  • Särskilt användbart för höga fartyg
  • Lock eller lager av polypropenkulor bör användas mellan driftstemperaturer 60 °C och 100 °C, och under rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Täcka
Material Polypropen
Kvantitet 300 sfärer
Vikt (metrisk) 0.75 kg