Läs mer
Grant Instruments™ Polypropen sfärer
Beskrivning
Paket med 300 polypropenkulor
Användbart alternativ till ett lock, minimerar avdunstning och värmeförlust samtidigt som det ger enkel åtkomst till kärl i badet; särskilt användbar för höga fartyg
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Badtillbehör |
| Material | Polypropen |