Läs mer
Azlon™ Spotting kakel av polypropen
Produktkod. 11397864
Change view
Antal Wells:
12
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Antal Wells Förpackningsstorlek
11397864 12 Paket med 10
1 options
Produktkod. 11397864 Leverantör Azlon Leverantörsnummer TWR000P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    631.00 SEK
    491.91 SEK / Paket med 10
    Save 139.09 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativ polypropen som är okrossbar vid normal användning. Azlon™ Polypropylene Spotting Tile består av 12 hålrum med 1 ml kapacitet och 4 mm brunnsdjup. Ekonomiskt alternativ till keramik.
  • Högkvalitativ fläckbricka, okrossbar vid normal användning
  • 12 hålrum med en kapacitet på cirka 1 ml
  • Ekonomiskt alternativ till keramik
  • 4mm brunnsdjup
Specifikationer
Produkttyp Spotting Tile
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Djup (metriskt) 4 mm (tja)
Höjd (metrisk) 115 mm
Längd (metrisk) 95 mm
Antal Wells 12
Kvantitet 10 Pk.