Läs mer
Kartell™ Sputumuppsamlingsbehållare
Produktkod. 10469972
Kapacitet (metrisk):
30 till 55 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 10469972
Brand: Kartell™ 0059700
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad med polypropen för kemikaliebeständighet och hållbarhet. Kartell™ Sputumuppsamlingsbehållare är idealiska för lagring, insamling och transport av prover.
  • Autoklaveringsbar
  • Läcksäkert lock
  • Idealisk för förvaring, insamling och transport av prover
  • CE-IVD godkänd
Specifikationer
Material Polypropen
Kapacitet (metrisk) 30 till 55 ml
Certifikat och efterlevnad CE och IVD
Stängningsstorlek 57 mm
Diameter (metrisk) Mun: 52,1 mm, Botten: 45 mm
Höjd (metrisk) 34.1 mm
Antal per förpackning 500/Pk.