Läs mer
Gilac™ Lufttäta kylboxar
Produktkod. 11704926
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,6 l
2,5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11704926 2,5 l Varje
11794306 0,6 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11704926 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G602220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.29 SEK
    128.47 SEK / Paket med 1
    Save 50.82 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lufttäta kylboxar ger utmärkt för bevarande av smak och skydd mot yttre lukter.
  • 75 mm hög
  • Finns i olika bredder
  • Innehållet är synligt och igenkännbart
  • Flexibelt, lufttätt lock medföljer
  • Tillverkad av polypropen
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 84,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 2,5 l
Certifikat och efterlevnad Efterlevnad av livsmedelskontakt
Stängningsfärg Vitt
Stängningsmaterial LDPE
Förslutningstyp Lufttätt lock
Färg Klart
Material Polypropen
Form Rektangulär
För användning med (applikation) Matförvaring
Produkttyp Förvaringslåda
Stil Staplingsbar
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +194 °F (behållare), -15 °C till +5 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +90 °C (behållare), -15 °C till +60 °C (lock)
Mått (L x B x H) 220 x 220 x 75 mm
Längd (metrisk) 220 mm
Längd (engelska) 8,7 tum
Bredd (metrisk) 220 mm
Bredd (engelska) 8,7 tum
Höjd (metrisk) 75 mm
Höjd (engelska) 3 tum
Vikt (metrisk) 0.28 kg