Läs mer
Vitlab™ Stapelbar bägare av polypropen
Produktkod. 10261232
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Produktkod. 10261232
Brand: Vitlab™ 483941
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa stapelbara bägare för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer. VITLAB™ Stapelbara bägare i polypropen har ett stabilt handtag och lättläslig, tryckt svart skala på båda sidor. Volymen är lika synlig för vänster- och högerhänta.
  • Mycket transparent
  • För att bevara markeringar rekommenderas rengöring vid högst °60 C
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 148 mm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 212 mm