Läs mer
Vitlab™ Stapelbar bägare av polypropen
Produktkod. 10513091
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Produktkod. 10513091
Brand: Vitlab™ 484941
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa stapelbara bägare för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer. VITLAB™ Stapelbara bägare i polypropen har ett stabilt handtag och lättläslig, tryckt svart skala på båda sidor. Volymen är lika synlig för vänster- och högerhänta.
  • Mycket transparent
  • För att bevara markeringar rekommenderas rengöring vid högst °60 C
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 170 mm
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 242 mm