Läs mer
Azpack™ Stewart™ Gastronorm Polypropylene Storage Container
Beskrivelse
- Standardised stacking containers
- Up to 90% nestability for efficient storage when not in use
- Identiclip on both base and lid to help identify contents
- Twelve colour coded clips with each container
- Area for storage information
- Designed for 100% airtight storage
- Clear panels for easy identification of contents
- Easy to read measurements on clear panels
- Microwave and dishwasher safe up to 100°C
- Freezer safe to –40°C
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 6100 ml |
| Färg | Clear |
| Material | Plastic |
| Form | Rectangular |
| För användning med (applikation) | Storage |
| Inkluderar | Six Pairs of Different Colored Removable Identiclips to Fit the Base and Lid |
| Monteringstyp | Stackable |
| Produkttyp | Storage Box |
| Kvantitet | 1 Each |
| Temperaturområde (metriskt) | -40°C to +110°C |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?