Läs mer
Azpack™ Stewart™ Gastronorm Polypropylene Storage Container
Produktkod. 11358073
Change view
Kapacitet (metrisk):
13 000 ml
13 200 ml
1600 ml
20,3 l
27,3 l
4000 ml
5700 ml
6100 ml
8300 ml
900 ml
9400 ml
Mått (L x B x H):
176 x 108 x 104 mm (utvändigt)
176 x 162 x 104 mm (utvändigt)
265 x 162 x 154 mm (utvändigt)
325 x 176 x 154 mm (utvändigt)
325 x 265 x 104 mm
325 x 265 x 154 mm (utvändigt)
354 x 325 x 154 mm (utvändigt)
530 x 325 x 104 mm (utvändigt)
530 x 325 x 150 mm (utvändigt)
530 x 325 x 200 mm (utvändigt)
530 x 325 x 69 mm (utvändigt)
Pakningsstørrelse:
Varje
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) unitSize
11358073 6100 ml 325 x 265 x 104 mm Varje
11398073 900 ml 176 x 108 x 104 mm (utvändigt) Varje
11388073 1600 ml 176 x 162 x 104 mm (utvändigt) Varje
11378073 4000 ml 265 x 162 x 154 mm (utvändigt) Varje
11368073 5700 ml 325 x 176 x 154 mm (utvändigt) Varje
11348073 9400 ml 325 x 265 x 154 mm (utvändigt) Varje
11338073 13 000 ml 354 x 325 x 154 mm (utvändigt) Varje
11318073 8300 ml 530 x 325 x 69 mm (utvändigt) Varje
11328073 13 200 ml 530 x 325 x 104 mm (utvändigt) Varje
12338318 20,3 l 530 x 325 x 150 mm (utvändigt) Varje
15289355 27,3 l 530 x 325 x 200 mm (utvändigt) Varje
11 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11358073
Brand: Azpack™ 11358073
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Keeps ingredients fresh and organized. Azpack™ Stewart™ Gastronorm Polypropylene Storage Container includes six pairs of different colored removable identiclips that fit the base and lid to help prevent cross-contamination.
  • Standardised stacking containers
  • Up to 90% nestability for efficient storage when not in use
  • Identiclip on both base and lid to help identify contents
  • Twelve colour coded clips with each container
  • Area for storage information
  • Designed for 100% airtight storage
  • Clear panels for easy identification of contents
  • Easy to read measurements on clear panels
  • Microwave and dishwasher safe up to 100°C
  • Freezer safe to –40°C
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 6100 ml
Färg Clear
Material Plastic
Form Rectangular
För användning med (applikation) Storage
Inkluderar Six Pairs of Different Colored Removable Identiclips to Fit the Base and Lid
Monteringstyp Stackable
Produkttyp Storage Box
Kvantitet 1 Each
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +110°C
Mått (L x B x H) 325 x 265 x 104 mm
Längd (metrisk) 265 mm
Längd (metrisk) Interiör 302 mm
Bredd (metrisk) 325 mm
Bredd (metrisk) Interiör 242 mm
Höjd (metrisk) 100 mm
Höjd (metrisk) interiör 94 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.