Läs mer
Brand™ Stapelbar spetslåda av polypropen
Produktkod. 15124997 Handla allt Brand Produkter
Change view
Håller:
Pipettspetsar (300μ L)
Pipettspetsar (50μ L)
Pipetttips (1000μ L)
Pipetttips (200μ L)
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Färg unitSize
15124997 Pipettspetsar (50μ L) Grå Varje
15134997 Pipetttips (200μ L) Gult Varje
15144997 Pipetttips (1000μ L) Blått Varje
15154997 Pipettspetsar (300μ L) Klart Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15124997 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 732990
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar spetsbricka. BRAND™ Stapelbar spetslåda av polypropen levereras tom. Filter och pipettspetsar säljs separat.
  • Tillverkad av polypropen
  • Inkluderar spetsbricka
  • Tom, för filter och pipettspetsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Håller Pipettspetsar (50μ L)
Material Polypropen
Staplingsbar Ja
För användning med (utrustning) Pipetter och filterspetsar
Antal per förpackning 1 förpackning
Kvantitet 1 förpackning
Produkttyp Tom spetslåda