Läs mer
Multiroir™ Euro-standard Polypropylene Stacking Bins with Handles
Produktkod. 11730604
Kapacitet (metrisk):
56 l
88 l
172 l
Mått (L x B x H):
600 x 400 x 270 mm
600 x 400 x 420 mm
800 x 600 x 420 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11730604
Brand: Multiroir™ AEG64/42
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use Multiroir™ Polypropylene Stacking Bins with Handles for manual or automated handling during transport and storage. The bins guarantee a stacking of more than 600 kg and are available in silver gray and black.
  • With handles
  • Guarantee a stacking of more than 600 kg
  • Ideal for manual or automated handling
  • Smooth walls and bottoms
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 88 l
Certifikat och efterlevnad European Standard
Färg Black
Material Polypropylene
Form Rectangular
För användning med (applikation) Transport and Warehouse Logistics
Produkttyp Transport Box
Kvantitet 1 Each
Mått (L x B x H) 600 x 400 x 420 mm
Längd (metrisk) 600 mm
Längd (metrisk) Interiör 570 mm
Bredd (metrisk) 400 mm
Bredd (metrisk) Interiör 370 mm
Höjd (metrisk) 420 mm
Höjd (metrisk) interiör 415 mm
Vikt (metrisk) 2.75 kg