Läs mer
VITLAB™ Polypropen Standard fogstoppare
Standard konisk fog:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Något avsmalnande flaskproppar av polypropen för att skydda innehållet i laboratorieförvaringsbehållare.
- Två stopparstilar: fyrkantiga och sexkantiga knoppar med röd kärna
- Ger en tät försegling som hjälper till att förhindra spill och avdunstning
- Tillverkad av slitstark polypropen för ökad motståndskraft mot kemikalier och värme
- Autoklaverbar vid °121 C (2 bar) enligt DIN EN 285
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Transparent med röd kärna |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Standard konisk fog | NS 12/21 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Genomskinlig, Rött |
| Material | Polypropen |
| Produkttyp | Standard ledstoppare |
| Form | Fyrkantig knopp |