Läs mer
Ismatec™ Standard Tubing Connectors, Plastic
Slangstorlek:
1.5mm O.D.
2.5mm O.D.
3.0mm O.D.
4.0mm O.D.
5.0mm O.D.
6.0mm O.D.
8.0mm I.D.
Form:
Straight
T-shape
Y-shape
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Standard, non-reducing.
- Designed for Ismatec™ pump tubing.
- Available in different sizes, shapes, and compositions.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Acetal Resin (POM, Polyoxymethylene) |
| För användning med | For 6.0mm I.D. Tubing |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Slangstorlek | 6.0mm O.D. |
| Form | Y-shape |
| Produkttyp | Standard Tubing Connector |