Läs mer
Buerkle™ Polypropen steriliserbar skål
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,9 l
1,7 l
3 L
4 L
7 L
13 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Staplingsbar
- Stelnade ämnen avlägsnas lätt
- Polypropen, vit
- Autoklaverbar upp till +121 °C i 20 min.
- Säker för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 3 L |
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| Form | Rund |
| Typ | Skål |
| För användning med (utrustning) | Lämplig för användning med livsmedel |
| Antal per förpackning | 1 |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Höjd (metrisk) | 80 mm |
| Visa mer |