Läs mer
Buerkle™ Polypropen steriliserbar skål
Produktkod. 11951661 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,9 l
1,7 l
3 l
4 l
7 l
13 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11951661
Brand: Buerkle™ 47020045
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Särskilt stabil polypropen steriliserbar skål med bred hållkant, kan staplas, ämnen som stelnar i skålen kan enkelt tas bort.
  • Staplingsbar
  • Stelnade ämnen avlägsnas lätt
  • Polypropen, vit
  • Autoklaverbar upp till +121 °C i 20 min.
  • Säker för livsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 4 l
Färg Vitt
Material Polypropen
Typ Skål
För användning med (utrustning) Lämplig för användning med livsmedel
Antal per förpackning 1
Kvantitet 1/Pk.
Höjd (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) 280 mm