Beskrivning
- Staplingsbar
- Stelnade ämnen avlägsnas lätt
- Polypropen, vit
- Autoklaverbar upp till +121 °C i 20 min.
- Säker för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 1,7 l |
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Typ | Bowl |
| Höjd (metrisk) | 80 mm |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |