Läs mer
Polypropylene Sterilization Box
Beskrivning
- Unique cylindrical box for pipette sterilisation
- Autoclavable at 121°C
- The patented telescopic thread closure enables the box length to be altered from 280mm to 500mm
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropylene |
| För användning med (applikation) | Pipette sterilization |
| Produkttyp | Sterilizing boxes |