Läs mer
Bel Art™ Steriliseringsbrickor av polypropen med lock
Produktkod. 11842692 Handla allt SP Scienceware Produkter
Mått (L x B x H):
7 x 4 x 2,25 tum
11 x 6 x 3,25 tum
11 x 6 x 5 tum
Produktkod. 11842692
Brand: Bel Art™ F161880000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Instrumentbrickor för sterilisering
  • Släta, rundade hörn för enkel rengöring och sterilisering
  • Utåtgående avsmalnande väggar möjliggör kapsling för kompakt förvaring
  • Locken sätts in i brickan för stabil stapling av laddade brickor
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1175 cm3
Mått (L x B) 7 x 4 tum. (18 x 10 cm)
Mått (L x B x H) 7 x 4 x 2,25 tum
Färg Naturlig
Höjd (metrisk) 5.8 cm
Längd (metrisk) 18.6 cm
Material Polypropen
Typ Instrumentbricka
Bredd (metrisk) 10.9 cm
Inkluderar Täcka
Längd (engelska) 6,625 tum.
Höjd (engelska) 2,25 tum.
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 3,75 tum