Läs mer
Bel Art™ Steriliseringsbrickor av polypropen med lock
Produktkod. 11872692 Handla allt SP Scienceware Produkter
Mått (L x B x H):
7 x 4 x 2.25 in.
11 x 6 x 3.25 in.
11 x 6 x 5 in.
Produktkod. 11872692
Brand: Bel Art™ F161910000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Instrumentbrickor för sterilisering
  • Släta, rundade hörn för enkel rengöring och sterilisering
  • Utåtgående avsmalnande väggar möjliggör kapsling för kompakt förvaring
  • Locken sätts in i brickan för stabil stapling av laddade brickor
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5385 cm3
Mått (L x B) 11 x 6 tum. (29 x 15 cm)
Mått (L x B x H) 11 x 6 x 5 in.
Färg Naturlig
Höjd (metrisk) 12.7 cm
Längd (metrisk) 27.9 cm
Material Polypropen
Typ Instrumentbricka
Bredd (metrisk) 15.2 cm
Inkluderar Täcka
Längd (engelska) 11 tum
Höjd (engelska) 5 tum
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 6 tum