Läs mer
Bel Art™ Steriliseringsbrickor av polypropen med lock
Beskrivning
Instrumentbrickor för sterilisering
- Släta, rundade hörn för enkel rengöring och sterilisering
- Utåtgående avsmalnande väggar möjliggör kapsling för kompakt förvaring
- Locken sätts in i brickan för stabil stapling av laddade brickor
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 3585 cm3 |
| Mått (L x B) | 11 x 6 tum. (29 x 15 cm) |
| Mått (L x B x H) | 11 x 6 x 3,25 tum |
| Färg | Naturlig |
| Höjd (metrisk) | 8.3 cm |
| Längd (metrisk) | 27.9 cm |
| Material | Polypropen |
| Typ | Instrumentbricka |
| Bredd (metrisk) | 15.5 cm |
| Inkluderar | Täcka |
| Visa mer |