Beskrivning
- Kemikaliebeständig
- Hygienisk design i ett stycke
- Total längd 1200 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Blandare |
| Material | Polypropen |
| Stil | Ett stycke |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Rör om vätskor |
| Längd (metrisk) | 1200 mm |
| Längd (metrisk) kniv | 290 mm |
| Bredd (metrisk) kniv | 133 mm |