Läs mer
Buerkle™ Omrörarpaddel av polypropen
Produktkod. 10278864 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
Total Length: 1.71 m
Total length: 1.17 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10278864
Brand: Buerkle™ 82032100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omrörarpaddel av polypropen för skonsam omrörning i plast- och glasbehållare.
Omrörarpaddel av polypropen för skonsam omrörning i plast- och glasbehållare.
  • Polypropen
  • Splittersäker
  • Varptålig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Grå
Beskrivning Total längd 117 cm
För användning med (applikation) För skonsam omrörning i plast- och glasbehållare
Längd (engelska) 6,1 tum
Vikt (metrisk) 0.24 kg
Bredd (metrisk) 130 mm
Diameter (metrisk) 20 mm (Rod Diameter)
Längd (metrisk) Total length: 1.17 m
Material Polypropen
Kvantitet 1 st.
Typ Omrörande paddel